missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ Gerätetablett
Das standfeste und freistehende VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd eignet sich zur Aufnahme von Laborgeräten, Hilfsmitteln und empfindlichen Utensilien.
Marke: BrandTech™ 72198
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weißes Melamin
- Flache Form
- Abgerundete Ecken
- Glatte Oberfläche
- Einfach zu säubern
Spezifikation
290 x 160 x 35 mm | |
35 mm | |
Polyurethan | |
160 mm | |
Rechteckig |
Weiß | |
290 mm | |
Gerätetablett | |
5/Packung |