Learn More
Fisherbrand™ Meker Industriebrenner mit Absperrventil, NF-Anschluss und 43 mm-Öffnung
Bereitstellung einer extrem starken Flamme für den intensiven Gebrauch.
233.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Industriebrenner, Meker
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält NF G 1/2 Schraubverbindung, Absperrventil
Anzahl pro Packung Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Gastyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Gastyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11755406
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4101/52BBSP
Verbrauch von 188 l/h Erdgas, Methan
233.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11775406
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4101/51BBSP
Verbrauch von 240 l/h Butan, Propan, Flüssiggas
233.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breite und stabile Flamme
  • Ausgezeichnete Heizleistung
  • Seitlicher Haltegriff für Sicherheit
  • Brennerdurchmesser 43 mm, Gesamthöhe 180 mm
  • Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
Spezifikation
Spezifikation
Industriebrenner, Meker
180 mm
Je 1
43 mm
NF G 1/2 Schraubverbindung, Absperrventil