Learn More
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER 24MM NATURGAS NATURGAS
Sorgt für ein hervorragendes Luft-Gas-Gemisch und eine bessere Verbrennung.
Marke:  Fisherbrand™ 4101/22BBSP
Artikelnummer. 11705406
  • 69.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Brenneröffnung 24 mm Durchmesser
  • 160 mm Gesamthöhe
  • Gasversorgungsregelung über Nadelventil
  • Vernickelter Stahl für eine stabile und homogene Flamme
  • Verbrauch von 62 l/h
  • Zur Verwendung mit Erdgas/Methan
Spezifikation
Spezifikation
Mekerbrenner
Verbrauch von 62 l/h
160 mm
Je 1
Erdgas, Methan
24 mm
NF-Anschluss