Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primer wurden entwickelt, um experimentelle Arbeitsabläufe zu optimieren und bieten eine einzige Reaktionslösung bei der Vorbereitung von cDNA.
Marke:  Applied Biosystems™ 4399970
Artikelnummer. 10075954
  • 1470.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Spezies: Maus, Ratte
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 50 μl 10X-Primer und 1 ml 25  mM MgCl2.
Bei -15 bis -25 °C lagern
qPCR
RT Primer
RT-Primer
Raumtemperatur
50 Reaktionen
10 X
50 μl
Hoch
Nachhaltige Verpackung
Megaplex™, TaqMan™
50 reactions
Ratte, Maus
10X
50 Reaktionen