Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1
Megaplex™ RT Primer, Pool A v2.1 Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4399966
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Megaplex™ RT Primer wurde für die Rationalisierung experimenteller Arbeitsabläufe entwickelt und bietet eine einzige Reaktionslösung bei der Vorbereitung von cDNA für die Echtzeit-PCR-Analyse auf einem TaqMan™ microRNA Array. Human Pool A v2.1 enthält RT-Primer für 377 einzigartige microRNAs und 4 Kontrollen. Die in diesem Pool repräsentierten microRNA-Ziele sind besser charakterisiert, breiter exprimiert und⁄oder im Vergleich zu Human Pool B auf einem höheren Niveau exprimiert. Human Pool A v2.1 ist für die Verwendung mit dem TaqMan™ Array, Human MicroRNA A Card v2.0, vorgesehen. Es kann jedoch auch verwendet werden, um cDNA für Echtzeitanalysen mit den einzelnen TaqMan™ MicroRNA-Assays vorzubereiten.Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
qPCR | |
RT Primer | |
RT-Primer | |
Raumtemperatur | |
50 Reaktionen | |
50 Reaktionen |
Hoch | |
Nachhaltige Verpackung | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
50 Reaktionen | |
Human | |
miRNA-Analyse |