Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools A v2.1
GREENER_CHOICE
Megaplex™ Primer Pools, Pools A v2.1, Mensch
Marke:  Applied Biosystems™ 4401009
Artikelnummer. 10585575
  • 2000.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools A v2.1 ist unter einer einzigen Teilenummer erhältlich, die sowohl die Megaplex™ RT Primer als auch die Megaplex PreAmp Primer, Human Pools A v2.1 enthält. Megaplex™ RT Primer, Human Pool A v2.1 enthält RT Primer für 377 einzigartige microRNAs und 4 Kontrollen. Wenn die Assay-Empfindlichkeit von größter Wichtigkeit ist, verbessern Megaplex™ PreAmp Primer die Fähigkeit der Erkennung niedrig exprimierter microRNAs, was die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils mit einer viel kleineren Probenmenge von nur 1 ng der Input-Gesamt-RNA ermöglicht. Die in diesem Pool dargestellten microRNA-Ziele sind im Vergleich zu Human Pool B tendenziell besser charakterisiert, breiter exprimiert und⁄oder auf einem höheren Niveau exprimiert. Human Pool A ist für die Verwendung mit der TaqMan™ Array Human MicroRNA A Card v2.0 vorgesehen, kann aber auch zur Vorbereitung von cDNA für die Echtzeitanalyse mit den einzelnen TaqMan™ MicroRNA Assays verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
qPCR
RT Primer, PreAmp Primer
Primer-Pool
Human
miRNA-Analyse
Hoch
Nachhaltige Verpackung
Megaplex™, TaqMan™
50 reactions
50 Reaktionen
50 Reaktionen