Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool A v2.1
GREENER_CHOICE
Megaplex™ PreAmp Primer, Pool A v2.1, Mensch
Marke:  Applied Biosystems™ 4399233
Artikelnummer. 10479604
  • 1436.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Einsatz in Fällen, in denen die Empfindlichkeit des Assays von größter Wichtigkeit ist, verbessern die Megaplex™ PreAmp Primer die Fähigkeit, niedrig exprimierte microRNAs zu erkennen, was die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils mit einer viel kleineren Probenmenge ermöglicht, d. h. mit nur 1 ng der verwendeten Gesamt-RNA. Mit auf Megaplex™ RT Primer und Megaplex™ PreAmp Primer abgestimmten Inhaltenist Human Pool A v2.1 für die Verwendung mit Megaplex™ RT Primern, Human Pool A v2.1 ausgelegt. Nach der Reverse Transkription mit Megaplex™ RT Primern verstärken Megaplex™ PreAmp Primer zusammen mit dem TaqMan™ PreAmp Master Mix alle microRNAs vor der Quantifizierung durch Echtzeit-PCR mit TaqMan™ Array MicroRNA Cards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
qPCR
PreAmp-Primer
Preamp-Primer
Raumtemperatur
50 Reaktionen
Niedrig
Nachhaltige Verpackung
Megaplex™, TaqMan™
50 Reaktionen
Human
50 Reaktionen