Learn More
MP Biomedicals™ Medium 199 (modifiziert) mit Hanks' Salzen mit Glutamin ohne Natriumhydrogencarbonat
Medium 199 (modifiziert) mit Hanks' Salzen mit Glutamin ohne Natriumhydrogencarbonat
Marke:  MP Biomedicals™ 091023122
Artikelnummer. 11420275
  • 52.10 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • H199 Pulver
  • Salts von Hanks mit L-Glutamin
  • Ohne Natriumhydrogencarbonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Bei 0 bis 5 °C lagern
Pulver
1 x 10 l
Hanks Salze mit L-Glutamin, Ohne Natriumhydrogencarbonat
Zellkulturmedien
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers