Learn More
Corning™ Medium 199 (Mod.)
Garantiert niedrige Endotoxinwerte ≤0.025 EU/ml
Marke: Corning™ 10-060-CV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Komplettes Sortiment an Medien und Reagenzien für die In-vitro-Zellkultur von Säugetieren
- Gebrauchsfertige Medien werden in Kunststoffflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET) geliefert
- Mit Ultraschallverfahren verschweißte Verschlusskappeneinsätze eliminieren toxische Harze oder Klebstoffe, die in Medien eindringen könnten.
- Versand bei Umgebungstemperatur
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Medium 199 | |
L-Glutamin, Earle™ Salze | |
7 bis 7,4 |
1 X | |
< 0,25 EU/ml | |
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften | |
6/Packung |