Learn More
Gibco™ Medium 199, Natriumbicarbonat mit niedrigem Natriumgehalt
Medium 199, Natriumbicarbonat mit niedrigem Natriumgehalt
Marke: Gibco™ 31153026
39.66 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ Medium 199 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten wie Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin sowie zusätzliche Vitamine. Medium 199 ist mit Earle's Salzen für die Anwendung in einem CO-2 Inkubator oder mit Hanks' Salzen für die Anwendung ohne CO2.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Dieses Medium 199 verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (1.25 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 3 bis 5 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
Medium 199, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit L-Glutamin, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat, Natriumpyruvat, pH 7 bis 7,2, Haltbarkeit 12 Monate, Lagerung bei 2 bis 8 °C, wasserlöslich, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur | |
Flüssigkeit | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat, Natriumpyruvat | |
7 bis 7,2 | |
Nur für Forschungszwecke |
2 bis 8 °C | |
1 X | |
Medium 199 | |
Säugetierzellkultur | |
500 ml |