Learn More
Gibco™ Medium 199, HEPES
Medium 199, HEPES
Marke: Gibco™ 22340087
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ Medium 199 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten wie Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin sowie zusätzliche Vitamine. Medium 199 ist mit Earle's Salzen für die Anwendung in einem CO-2 Inkubator oder mit Hanks' Salzen für die Anwendung ohne CO2.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Medium 199 an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Medium 199 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Medium 199, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit L-Glutamin, Phenolrot, HEPES, Natriumpyruvat, pH 7,1 bis 7,3, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 270 bis 330 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur | |
Flüssig | |
Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
7,1 bis 7,3 | |
Für In-vitro-Diagnostik |
2 bis 8 °C | |
1 X | |
Medium 199 | |
Säugetierzellkultur | |
500 ml |