Learn More
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts, Pulver
Medium 199, Hanks' Balanced Salts, Pulver
Marke: Gibco™ 10012037
100.00 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ Medium 199 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten wie Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin sowie zusätzliche Vitamine. Diese Medium 199 Formulierung enthält Hanks' Salze für die Verwendung ohne CO2.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konforme Fertigung
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). Für diese Formulierung des Mediums 199 ist kein CO erforderlich2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung (siehe Protokoll für weitere Einzelheiten).
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Hanks' Balanced Salze, Medium 199, 10 l, Pulverform, L-Glutamin, HEPES-Puffer, 2 bis 8 °C Lagertemperatur, 36 Monate Haltbarkeit, für Säugetierzellkulturen, Impfstoffproduktion und In-vitro-Kultivierung | |
Medium 199 Hanks' Balanced Salze | |
Kein Natriumhydrogencarbonat | |
7 bis 7,4 |
2 bis 8 °C | |
Pulver | |
Glutamin, Hanks' Salze, HEPES, Phenolrot | |
Für Zellkulturen, Säugetierzellkulturen, Impfstoffproduktion und In-vitro-Kultivierung | |
10 l |