Learn More
AMPri™ Med-Comfort Premium Grip Latex Untersuchungshandschuhe, PSA Kat. III
Click to view available options
Größe:
L
M
S
XL
Beschreibung
- AQL 1,5
- Untersuchungshandschuhe mit hervorragendem Griff
- Zu den Anwendungen gehören die Verwendung in Labor, Klinik, Pharmazie, Zahnmedizin und Lebensmittelindustrie
- Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
- Beidhändige Passform
- Puderfrei
- Unsteril
- Farbe: weiß
- Texturierte Oberfläche
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AQL 1,5 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455-1, EN 374-1/4/5, EN 420, Lebensmittelqualität |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Laboratory/Cleanroom Use | Labor |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Größe | L |
Dicke (metrisch) | 0,08 mm Manschette, 0,10 mm Handfläche, 0,12 mm Fingerspitzen |
Länge (metrisch) | 240 mm |