Learn More
Mebendazol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15723447
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31431-39-7
Summenformel C16H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 295.30
MDL-Nummer MFCD00057872
InChI-Schlüssel OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
PubChem CID 4030
ChEBI CHEBI:6704
IUPAC-Name MethylN-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mebendazole
Schmelzpunkt 287,0 °C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols
Formelmasse 295.29
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mebendazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mebendazole