Learn More
WTW™ Messgefäss für OxiTop C, 2500ml
WTW bietet eine Vielzahl von Messflaschen und Messgefäßen mit Adaptern zur Messung von BSB, Bodenatmung, Abbaubarkeit gemäß OECD 301 F, Gärtests, Biogasen und vielem mehr. Alle Produkte wurden für die entsprechende Anwendung getestet und gewährleisten somit genaue Messergebnisse.
Marke: WTW™ 209023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Messgefäß | |
Gestell und Dichtung, 2x GK 600 Gummihülse, 4x DV/MG/KL-Klemmen und Becher MB 50 (50 ml) |