Learn More
WTW™ Meß- und Aufbewahrungsgefäß Typ MG/pH
Zur Bestimmung des pH-Werts von Trinkwasser.
Marke: WTW™ 108062
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für pH-Kombinationselektroden SenTix ™81
- Auch zur Aufbewahrung von Elektroden
- Individuelle Lieferung
Spezifikation
Messgefäß | |
Bestimmung des pH-Werts von Trinkwasser |