Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Vorverpackungsverordnung
Ermöglicht präzise Standardlösungen. Hirschmann™ Messkolben der Klasse A gemäß Vorverpackungsverordnung auf den Inhalt oder die Abgabe eines bestimmtes Flüssigkeitsvolumen genormt. Der Kolben verfügt über blaue Graduierungen.
Marke: Hirschmann™ 2950188
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klasse A
- Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
- Konformitätszertifiziert
- Blaue Graduierung
- Ungeschliffen, mit Rand
- Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls der Istwert vom Normalwert abweicht
- Kalibriert für IN
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
0,5 ml | |
±0,15 ml | |
2/Packung | |
Blaue Emaillefarbe | |
Nein | |
Unsteril | |
Rund |
323–337 ml | |
260 mm | |
Rand | |
±0,15 mL | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
A |