Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Vorverpackungsverordnung
Ermöglicht präzise Standardlösungen. Hirschmann™ Messkolben der Klasse A gemäß Vorverpackungsverordnung auf den Inhalt oder die Abgabe eines bestimmtes Flüssigkeitsvolumen genormt. Der Kolben verfügt über blaue Graduierungen.
Marke:  Hirschmann™ 2950184
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11692229
  • 194.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klasse A
  • Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
  • Konformitätszertifiziert
  • Blaue Graduierung
  • Ungeschliffen, mit Rand
  • Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls der Istwert vom Normalwert abweicht
  • Kalibriert für IN
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
0,5 mL
±0,15 mL
2 Stück/Packung
Blaue Emaillefarbe
Nein
Unsteril
Rund
368 – 382 ml
260 mm
Bördelrand
±0,15 mL
Autoklavierbar
Ja
A