Learn More
Thermographic Measurements Ltd THERMAL DESINFEKTION INDIKATO INDIKATOR
Messen und berücksichtigen Sie die aktuelle Temperatur mit den Thermographic™ Thermax™ Temperaturstreifen. Das Temperaturetikett kann variieren, um den Wärmepegel wiederzugeben, der für die Überwachung einer einzuhaltenden Sterilisationsumgebung benötigt wird.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M03STHD065C01P1
Artikelnummer. 11760899
  • 12.35 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Dishware Temperature Disinfection Indicators Providing Proof of HACCP Compliance
25 mm
35 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
3 Level Thermal Disinfection Indicator
204 °C
204° bis 260 °C
Commercial Dishwasher
65°C, 71°C, 82°C (150°F, 160°F, 180°F)
Single-use
0.98 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
3-level Thermal Disinfection Indicator
9 g
1.38 in.
260 °C
150°F to 180°F
Yes
±1 °C
Dual °C (°F)