Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Vakuumsystem ME 4C NT + 2 AK, einstufig Zertifizierung (NRTL): C/US, 200-230 V / 50-60 Hz
Dieses Pumpsystem eignet sich zum Entleeren und Pumpen von großen Mengen an Gasen und Dämpfen. Vacubrand™ ME 4C NT +2AK Chemie-Vakuumsysteme zeichnen sich durch eine Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und einem geringen Endvakuum bis 70 mbar aus.
Marke: VACUUBRAND™ 22614080
2851.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemievakuumsystem mit einem großen Anwendungsbereich in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren, wenn die Kondensierung von Dämpfen am Auslass nicht notwendig ist
- Typische Anwendungen sind Vakuumöfen, einfache und mehrfache Filtrationen sowie die Konzentration von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt
- Abscheider am Zulauf (AK) besteht aus Glas mit schützender Beschichtung und hält Partikel und Flüssigkeitstropfen zurück
- Abscheider am Ausgang sammelt Kondensat, vermeidet den Rückfluss von Kondensat in die Pumpe und macht die Pumpe flüsterleise
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit und überlegene Dampftoleranz
- Hohe Leistungsfähigkeit selbst bei geringen Vakuumstufen
- Kompaktes Design
- Flüsterleise und sehr geringe Vibration
- Abscheider bei Zulauf und Ausgang zum Sammeln von Kondensaten
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
52,5 Torr | |
IEC-Stecker EN 60320, Zweispannungsmotor, Handbuch | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
316 x 242 x 291 mm | |
ME 4C NT +2AK | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
2,3/2,6 CFM | |
292,1 mm | |
243,84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Vakuumofen | |
1 | |
100 bis 115/120/200 bis 230 V |
0,24 Hp. | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
314,96 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |