Learn More
VACUUBRAND™ MembranpumpenMD4SNT,dreist.,Zertif.(NRTL): C/US 200-230V,100-115V/50-60Hz o.Netzk.
Marke: VACUUBRAND™ 20736105
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
Spezifikation
1,5 Torr | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Aluminiumlegierung (Gehäuse) | |
45 dB(A) | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
325,12 mm | |
Membranpumpe | |
50 °F | |
230 V |
0,34 Hp. | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV | |
325 x 239 x 198 mm | |
MD 4S NT | |
-10°bis +60 °C | |
40 °C | |
2,2/2,5 CFM | |
198,12 mm | |
238,76 mm | |
Gehäuse IP40 | |
16 psi |