Learn More
VACUUBRAND™ ATEX Chemie-Membranpumpe MD 4C EX +AK +EK Ex-gesch}tzt, Ger{tekatogorie 2
Diese Pumpen sind dank optimal konfigurierten Zubehörteilen für Anwendungsbereiche mit großen Mengen an kondensierbaren Dämpfen geeignet. Vacubrand™ MD 4C EX +AK+EK Membranpumpen eignen sich optimal für Rotationsverdampfer und Trockenöfen mit explosionsgefährdeten Atmosphären.
Marke:  VACUUBRAND™ 20696931
Artikelnummer. 10345782
  • 13070.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Außergewöhnliche chemische Beständigkeit und überlegene Kondensatverträglichkeit
  • Druckgekapselter Motor mit integriertem, selbsthaltendem Überstrom- und Übertemperaturschutz für direkten 230 V / 50 Hz Einphasenanschluss. Keine aufwändige Überstrom-Absicherung kundenseitig erforderlich
  • Überdruckventile intern und am Auslass
  • Sicherheitsmembrantechnik mit Möglichkeit zur Inertgasspülung und Membranriss-Detektion
  • Abscheider AK und Emissionskondensator EK zum Schutz der Pumpe und zur Lösemittelrückgewinnung
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10  mbar (mit Gasballast), 3 mbar (ohne Gasballast)
1500min-1
230 V, 50/60 Hz
Fluorkunststoff (Gehäuse)
53 dB (A)
40 °C
3.7 m³/hr.
420 mm
365 mm
54
Chemische Beständigkeit
Ölfrei
1,1 bar
2 m-Kabel ohne Stecker, manuell, Splitter- und Stoßschutz für Glasteile
ATEX II 2G IIB T4 X (Umgebung mit Inertgasspülung), ATEX II 2G IIC T3 X (Pumpenkammer), ATEX II 3G IIB T4 X (Umgebung ohne Inertgasspülung), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS
600 x 365 x 420 mm
MD 4C EX +AK+EK
-10 bis 60 °C
10 °C
50/60 Hz
600 mm
Membranpumpe
4
Rotationsverdampfung
3
230 V