Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-MembranpumpeMD1CVARIO-SP, dreistufig,Zertifizierung(NRTL):C/US,24V/=
Die dreistufige MD1C-Membranpumpe mit drehzahlveränderbarem Antriebssystem erreicht eine deutlich höhere Pumpendrehzahl und ein besseres Endvakuum als die entsprechende Festdrehzahlpumpe.
Marke: VACUUBRAND™ 20696110
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Der bürstenlose 24 V-Gleichstrommotor (wartungsfrei) ermöglicht eine einfache Integration der Pumpe in andere Geräte und einen Betrieb unabhängig von der Netzspannung
- Die Pumpe ist besonders leise und vibrationsfrei mit hervorragender Lebensdauer ihrer Membranen und Ventile
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
- Hohe Durchflussraten auch nahe dem Endvakuum
- Mit Gasballastventil, hervorragender chemischer Beständigkeit und überlegener Dampftoleranz
Spezifikation
1.5 Torr (ohne Gasballast), 3 Torr (mit Gasballast) | |
2 m-Kabel ohne Stecker, Handbuch | |
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
235 x 143 x 175 mm | |
MD 1C VARIO-SP | |
0.064 kW | |
104 °F | |
175.26 mm | |
142.24 mm | |
Gehäuse IP20 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
16 psi |
0.08 hp | |
0 bis 2400 U/min | |
24 VDC offene Drähte 7 A max. 0.064 KW Strom | |
Kohleverstärktes PTFE (Gehäuse) | |
42 dB (A) | |
4.2 kg | |
1.1 CFM | |
236.22 mm | |
Membranpumpe | |
4 | |
50 °F | |
3 | |
24 V |