Learn More
VACUUBRAND™ CHEMISTRY DIAPHRAGM PUMP MD 12C NT +AK+EK
GREENER_CHOICE
Diese chemischen Vakuumsysteme haben eine breite Palette von Anwendungen wie die Evakuierung, Verdampfung und das Pumpen von Gasen und Dämpfen.
Marke:  VACUUBRAND™ 20743600
Artikelnummer. 12633315
  • 10105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besonders hohe Pumpgeschwindigkeiten, ideal für höhere Vakuumanforderungen, z. B. mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
  • Erreicht ein sehr gutes Endvakuum, selbst bei offenem Gasballastventil für die Kondensatableitung, und liefert hohe Pumpengeschwindigkeit in einer kompakten Bauweise
  • Außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit für einen nahezu universellen Einsatz in Chemie und Pharmazie
  • Der Einlassabscheider (AK) hält Partikel und Flüssigkeitstropfen zurück; der Emissionskondensator am Auslass (EK) ist äußerst effizient und kompakt
  • Kondensator für fast vollständige Lösungsmittelrückgewinnung, effizientes Recycling und aktiven Umweltschutz
  • Kürzere Verarbeitungszeit durch besonders hohes Saugvermögen selbst bei nahezu Endvakuum
  • Sehr gutes Endvakuum selbst bei offenem Gasballastventil für die Kondensatableitung
  • Flüsterleise und mit sehr geringen Vibrationen
Bestellinformation
Enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.5 Torr (ohne Gasballast), 3 Torr (mit Gasballast)
Manuell
TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
616 x 387 x 395 mm
50 dB (A)
104 °F
10 °C
50/60 Hz
617.22 mm
Membranpumpe
8
50 °F
3
230 V
0.59 hp
150 bis 1800 U/min
230 V, 50/60 Hz
MD 12C NT +AK +EK
-10 bis 60 °C
40 °C
7,1/7,8 CFM
396.24 mm
387 mm
IP 40
Chemische Beständigkeit
Ölfrei
16 psi