Learn More
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0,1 - 18 Mn, Param.:Mangan HR (Pulver)
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke:  Lovibond™ 276106
Artikelnummer. 12642005
  • 564.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set (Mangan-Citratpuffer F10 und Natrium-periodat F10-Pulver, 100 Tests), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
Eigenschaften
  • Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
  • Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Spezifikationen
  • Bereich: 0.1 bis 18 mg/l Mn
  • Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
  • Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
  • Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
  • TDS-Auflösung: 0.01 A
  • Temperatur 5° bis 40 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
  • Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
  • Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein ‘Analysenzertifikat’ für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Spezifikation
MD 100 Photometer: Mangan im hohen Bereich
3 % FS
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set (Mangan-Citratpuffer F10 und Natrium-periodat F10-Pulver, 100 Tests), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
0.1 bis 18 mg/l Mn
260 g
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
3,5 cm
15,5 cm
LED
0.01 A
7,5 cm