Learn More
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Kupfer
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke: Lovibond™ 276085
Includes:
Kat.- Nr. 12691995
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Copper No. 1 Tabletten (100 Packung), Copper No. 2 Tabletten (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Kat.- Nr. 12612005
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml Pulver Vario Cu 1 F10 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse.Lovibond MD 100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine einfache Bedienung, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.
- Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
- Automatische Abschaltfunktion
- Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
- Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
- Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
- Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Spezifikationen
- Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
- Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
- Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
- TDS-Auflösung: 0.01 A
- Temperatur 5° bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
- Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
- Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Spezifikation
MD 100 Photometer: Kupfer (Pulver) | |
3 % FS | |
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml Pulver Vario Cu 1 F10 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung | |
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze | |
0.05 bis 5.0 mg/l Cu | |
260 g |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
3,5 cm | |
15,5 cm | |
LED | |
0.01 A | |
7,5 cm |