Learn More
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0,01 - 6,0 Cl2, Param.:Chlor
Lovibond MD 100 Chlor-Tablette, Anwendungen:Tests im Feld, Labor oder im Pflanzenraum, Detektionsbereich:0–6 bis 0–10 mg/l, Anzeigetyp:LCD, Fülllösungsart:Reagenz
Marke: Lovibond™ 276000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lovibond MD 100 Chlor-Tablette, Anwendungen:Tests im Feld, Labor oder im Pflanzenraum, Detektionsbereich:0–6 bis 0–10 mg/l, Anzeigetyp:LCD, Fülllösungsart:Reagenz
Präzise Wasserkontrolle in hochwertigem Design!Bei dem MD100 erfolgt die Messung mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile, in einem transparenten Messschacht. Präzise und reproduzierbare Analysenergebnisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt. Daneben stehen Bedienungskomfort, ergonomisches Design, kompakte Masse und die sichere Handhabung im Vordergrund.
Bei bestimmten Geräteversionen ist es nicht notwendig vor jeder Analyse einen neuen Nullabgleich vorzunehmen. Mittels des OZT (=One Time Zero) wird der Nullwert bis zum Ausschalten des Gerätes gespeichert. Ein neuer Nullabgleich kann jederzeit vorgenommen werden.
Highlights:
OTZ (One Time Zero)
Speicherfunktion
Datenübertragung mittels Datenübertragungsmodul IRiM an PC oder Drucker (Möglichkeit der Exportierung nach Excel)
Prüfmitteleignung durch softwaregestützte Justiermöglichkeit
Wasserdicht analog zu IP 68
Scroll Memory
Echtzeituhr und Datum
Beleuchtetes Display
Automatische Abschaltung
Justier-Funktionsanzeige
Lieferung ohne Reagenzien für Messbereich 0,1 - 10mg/L Cl2
Für: Chlor (Tabletten, OTZ)
Messbereich: 0,01 - 6,0 Cl2/ 0,1 - 10,0 Cl2mg
Spezifikation
MD100 Chlortablette | |
LCD | |
5 °C bis 40 °C | |
4 Mikrobatterien (AAA), 3 runde Fläschchen (Glas) mit Deckel, Tablettenreagenzien und/oder Flüssigreagenzien, Garantieblatt, Zertifikat (COC), Bedienungsanleitung | |
155 mm |
0 bis 6–0 bis 10 mg/l | |
Reagenz | |
Tests im Feld-, Labor- oder Anlagenraum | |
5 oder 10 Jahre | |
75 mm |