Learn More
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0,01 - 6,0 Cl2, Param.:Chlor DUO
Lovibond MD 100 Chlorine Duo, Anwendungen:Tests im Feld, Labor oder im Pflanzenraum, Detektionsbereich:0 bis 6 mg/l, 0 bis 10 mg/l, 0 bis 2 mg/l, 0,1 bis 8 mg/l, Anzeigeart:LCD, Fülllösungsart:Reagenz
Marke: Lovibond™ 276020
Beschreibung
Lovibond MD 100 Chlorine Duo, Anwendungen:Tests im Feld, Labor oder im Pflanzenraum, Detektionsbereich:0 bis 6 mg/l, 0 bis 10 mg/l, 0 bis 2 mg/l, 0,1 bis 8 mg/l, Anzeigeart:LCD, Fülllösungsart:Reagenz
Präzise Wasserkontrolle in hochwertigem Design!Bei dem MD100 erfolgt die Messung mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile, in einem transparenten Messschacht. Präzise und reproduzierbare Analysenergebnisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt. Daneben stehen Bedienungskomfort, ergonomisches Design, kompakte Masse und die sichere Handhabung im Vordergrund.
Bei bestimmten Geräteversionen ist es nicht notwendig vor jeder Analyse einen neuen Nullabgleich vorzunehmen. Mittels des OZT (=One Time Zero) wird der Nullwert bis zum Ausschalten des Gerätes gespeichert. Ein neuer Nullabgleich kann jederzeit vorgenommen werden.
Highlights:
OTZ (One Time Zero)
Speicherfunktion
Datenübertragung mittels Datenübertragungsmodul IRiM an PC oder Drucker (Möglichkeit der Exportierung nach Excel)
Prüfmitteleignung durch softwaregestützte Justiermöglichkeit
Wasserdicht analog zu IP 68
Scroll Memory
Echtzeituhr und Datum
Beleuchtetes Display
Automatische Abschaltung
Justier-Funktionsanzeige
Lieferung ohne Reagenzien für Messbereich 0,1 - 10mg/L Cl2
Für: Chlor DUO (2 Darreichungsformen)
Messbereich: 0,01 - 6,0 Cl2 + 0,1 - 10,0mg/L(Tabl.) mg
Spezifikation
MD100 Chlor Duo | |
LCD | |
5 °C bis 40 °C | |
4 Mikrobatterien (AAA), 3 runde Fläschchen (Glas) mit Deckel, Tablettenreagenzien und/oder Flüssigreagenzien oder VARIO Pulverreagenz, Garantieblatt, Zertifikat (COC), Bedienungsanleitung | |
155 mm |
0 bis 6 mg/l, 0 bis 10 mg/l, 0 bis 2 mg/l, 0,1 bis 8 mg/l | |
Reagenz | |
Tests im Feld-, Labor- oder Anlagenraum | |
5 oder 10 Jahre | |
75 mm |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.