Learn More
Lovibond™ MD 100 2-in-1 Photometer: Chlorine and pH
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke:  Lovibond™ 278030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15217539
  • 621.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Kat.- Nr. 15267529
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten DPD No. 1 (100 Packung), Tabletten DPD No. 3 (100 Packung), Phenolrote Tabletten (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Kat.- Nr. 15217539
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml Pulver Vario Chlorine Free DPD/F10 (100 Packung), 10 ml Pulver Vario Chlorine Total DPD/F10 (100 Packung), Phenolrot-Tabletten (100 Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse.Lovibond MD 100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine einfache Bedienung, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
  • Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
  • Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Reagenzientabletten
Jede Tablette ist in einer einzelnen Aluminiumfolientasche hermetisch versiegelt und schützt so vor schwierigen Umgebungsbedingungen. Diese Verpackung hält jede Tablette in einwandfreiem Zustand bis sie vom Benutzer benötigt wird.
Spezifikationen
  • Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
  • Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
  • Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
  • TDS-Auflösung: 0.01 A
  • Temperatur 5° bis 40 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
  • Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm
  • Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Messbereich
Kat.- Nr. 15267529 (Tabletten):Chlor: 0.01 bis 6.0 mg/l Cl2/0.1 bis 10 mg/l Cl2;
pH: 6.5 bis 8.4
Kat.- Nr. 15267529 (Pulver):Chlor: 0.02 bis 2.0 mg/l Cl2/0.1 bis 8.0 mg/l Cl2;
pH: 6.5 bis 8.4
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein ‘Analysenzertifikat’ für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Spezifikation
MD 100 2-in-1-Photometer: Chlor und pH-Wert (Pulver)
3 % FS
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml Pulver Vario Chlorine Free DPD/F10 (100 Packung), 10 ml Pulver Vario Chlorine Total DPD/F10 (100 Packung), Phenolrot-Tabletten (100 Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Chlor: 0.02 bis 2.0 mg/l Cl2/0.1 bis 8.0 mg/l Cl2; pH: 6.5 bis 8.4
260 g
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
3,5 cm
15,5 cm
LED
0.01 A
7,5 cm