Learn More
Cytiva MD050/0/12 CONN RAPID MD 050/0/12
Für Druckfiltrationsgeräte aus Edelstahl der Serien MD 050 und MD 142/5
Marke:  Cytiva 10453001
Artikelnummer. 11334994
  • 113.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MD 050/0/12MV050, Druckfiltrationsanschluss über Schnellverschlusskupplung, für SV 003 b und SV 003 c, für Edelstahl-Druckfiltrationsgeräte der Serie MD 050 und MD 142/5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnelle Dichtungskopplung
SV 003 b und SV 003 c, für Edelstahl-Druckfiltrationsgeräte der Serien MD 050 und MD 142/5
Unsteril
PTFE Seal
Je 1
Reusable
Edelstahl
Druckfiltration
MD050/0/12
Zubehör für Druckfiltrationsgeräte