missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MCM7 (Human) Recombinant Protein

Human MCM7 full-length ORF ( AAH09398, 1 a.a. - 389 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

371.00 CHF - 561.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH09398
Gen-ID (Entrez) 4176
Name minichromosome maintenance complex component 7
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16127671
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00004176-P01.10ug
10 μg
371.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16137671
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00004176-P01.25ug
25 μg
561.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MALKDYALEKEKVKKFLQEFYQDDELGKKQFKYGNQLVRLAHREQVALYVDLDDVAEDDPELVDSICENARRYAKLFADAVQELLPQYKEREVVNKDVLDVYIEHRLMMEQRSRDPGMVRSPQNQYPAELMRRFELYFQGPSSSKPRVIREVRADSVGKLVTVRGIVTRVSEVKPKMVVATYTCDQCGAETYQPIQSPTFMPLIMCPSQECQTNRSGGRLYLQTRGSRFIKFQEMKMQEHSDQVPVGNIPRSITVLVEGENTRIAQPGDHVSVTGIFLPILRTGFRQVVQGLLSETYLEAHRIVKMNKSEDDESGAGELTREELRQIADVIFATVRELVSGGRSVRFSEAEQRCVSRGFTPAQFQAALDEYEELNVWQVNASRTRITFV
Spezifikation

Spezifikation

AAH09398
minichromosome maintenance complex component 7
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CDABP0042, CDC47, MCM2, P1.1-MCM3, P1CDC47, P85MCM, PNAS-146
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
4176
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MCM7
GST
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt