Learn More
Gibco™ McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium, HEPES
GREENER_CHOICE
McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium, HEPES
124.00 CHF - 1028.00 CHF
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium
Mit Additiven Hohe Glukosekonzentration, Glutamin, Bacto-Pepton, Phenolrot, HEPES
Ohne Additive Ohne Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10674413
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
22330021
500 ml
124.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11560596
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
22330070
10 x 500 ml
1028.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
McCoy’s 5A Medium (modifiziert) ist ein Universal-Medium, das die Propagation von vielen Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explantaten von Biopsie-Gewebe unterstützt. Dieses Medium unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe.
Dr. Thomas McCoy formulierte McCoy’s 5A-Medium ursprünglich als Modifikation von Basal Medium 5A. Im Gegensatz zu anderen Medien enthält McCoy’s 5A das Reduktionsmittel Glutathion, Bacto-Pepton und einen hohen Glucosespiegel. In diesem Produkt ist auch die Zugabe von Hanks’ Salzen nach Dr. Hsu enthalten, um die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators zu ermöglichen.2 -Inkubators befindet.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ McCoy’s 5A wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ McCoy's 5A Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12330-031). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ McCoy’s 5A (modifiziert) erfordert eine Serum-Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FBS). Gibco™ McCoy‘s 5A (modifiziert) verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5–10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Hohe Glukosekonzentration, Glutamin, Bacto-Pepton, Phenolrot, HEPES
Säugetierzellkultur
Für In-vitro-Diagnostik
McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium
Ohne Natriumpyruvat
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
2 bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium, HEPES