Learn More
Gibco™ McCoy's 5A (Modified) Medium, GlutaMAX™ Supplement
McCoy's 5A (Modified) Medium, GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 36600021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
McCoy's 5A Medium (modifiziert) ist ein Universal-Medium, das die Propagation von vielen Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explantaten von Biopsie-Gewebe unterstützt. Dieses Medium unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe.Dr. Thomas McCoy formulierte McCoy's 5A Medium ursprünglich als eine Änderung des Basismediums 5A. Im Gegensatz zu anderen Medien enthält McCoy's 5A das Reduktionsmittel Glutathion, Bacto-Pepton und einen hohen Glukose-Anteil. In diesem Produkt ist auch die Zugabe von Hanks' Salzen nach Dr. Hsu enthalten, um die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators zu ermöglichen.
Anwendungsbereich(e)
Für In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
CGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ McCoy's 5A wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
Gibco™ McCoy's 5A Medium (modifiziert) wird vor der Anwendung häufig mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) ergänzt. Gibco™ McCoy's 5A Medium (modifiziert) nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5 – 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Specifications
Lagerbedingungen: 2–8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Säugetierzellen | |
1 X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
6,9 bis 7,1 | |
500 ml |
CO2 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Säugetierzellkultur | |
McCoy's 5A Medium | |
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, Phenolrot, Bacto-Pepton, Natriumhydrogencarbonat | |
Nachhaltige Verpackung | |
280 bis 320 mOsm/kg | |
Gibco™, GlutaMAX™ | |
Raumtemperatur |