Learn More
MP Biomedicals™ McCoy 5A Medium, Iwakata-und-Grace-Modifikation mit L-Glutamin
Ideal für Leukozyten, Biopsiegewebe, zahlreiche normale und transformierte Zelltypen von Mensch und Ratte sowie für anspruchsvolle primäre und kontinuierliche Zelllinien
Marke: MP Biomedicals™ 091255354
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
McCoy's Medien wurden ursprünglich für das Wachstum und die Unterstützung menschlicher Lymphozyten formuliert. Die 5A-Modifikation entstand als Reformulierung von McCoy's durch Hsu und Kellogg. Es wurde dann weiter von Iwakata und Grace modifiziert und enthält nun höhere Konzentrationen an i-Inositol und Glukose. Durch diese letzte Modifizierung entsteht ein Medium, das mit RPMI 1629 identisch ist. McCoy's 5A Medien unterstützen die unbestimmte Vermehrung von Walker 256 Karzinomzellen.
Spécification
Bei 4 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
Flüssig | |
Steril | |
Säugetierzellkultur | |
500 ml |
McCoy 5A Medium | |
Zellkulturmedien | |
Kein Glutamin | |
6,6 bis 7,2 |