Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Stopfen
Entspricht ISO 1042 und DIN 12664. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, werden aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt.
Marke: MBL FRD167
81.94 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, der Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
- „H“-Konformität zertifiziert
- Beschriftungen in blauem Email
- Stopfen aus Polyethylen im Lieferumfang enthalten
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, „H“-Konformitätskennzeichnung | |
Blaue Emaille-Beschriftungen | |
Borosilikatglas | |
±0.04 ml | |
Klasse A |
Polyethylen | |
20 ml | |
110 mm | |
Ja | |
10/19 |