Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse
Gemäß Toleranzwerten der Klasse A kalibriert. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A Col Lisse sind einzeln mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum lasergeprägt
Marke:  MBL FRD216
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12200383
  • 50.90 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1042
  • Mit flachem Hals für Gummistopfen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
  • H“-Konformität zertifiziert
  • Einzeln durch ein Laserverfahren mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum versehen
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
  • Beschriftungen in blauem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, „H“-Konformitätskennzeichnung
500 ml
260 mm
±0.25 ml
A
Gummi
Borosilikatglas
Glatt
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse > Fassungsvermögen:500 ml; Stopfen:Gummi