Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Universalplattformen für Orbitalschüttler
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ HP-Orbitalschüttler-Universalplattformen.
Marke:  Thermo Scientific™ 238000
2511.81 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11836763
  • 2854.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ HP-Orbitalschüttler-Universalplattformen.
Beschreibung: 457/457mm Universaltablar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal-Plattform
18 x 18 in.
45,7 mm
45,7 cm
MaxQ™ HP Orbitalschüttler
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
18 in.
18 in.
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 18 in.