Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Inkubierter Tisch-Orbitalschüttler, 120 V 60 Hz, 6.5 A oder 230 V 50/60 Hz, 3.2 A
Thermo Scientific ™MaxQ™ HP Tischorbitalschüttler mit Inkubation ermöglichen die Aufnahme von sechs 2 l-Kolben sowie die Probenbeobachtung ohne störende Kammeratmosphäre.
Marke: Thermo Scientific™ SHKE420HP
Beschreibung
Thermo Scientific ™MaxQ™ HP Tischorbitalschüttler mit Inkubation ermöglichen die Aufnahme von sechs 2 l-Kolben sowie die Probenbeobachtung ohne störende Kammeratmosphäre. Verbessern Sie die Produktausbeute mit hervorragender Temperaturgleichförmigkeit, während die doppelwandige, isolierte Kammer zu einem optimalen Wachstum beiträgt.
Eigenschaften- Leistungsstark in einem branchenführenden Temperaturbereich, wodurch Flexibilität für ein breites Anwendungsspektrum gewährleistet ist
- Die Plattform kann mühelos sechs 2 l-Flaschen bzw. vier 2800 ml-Fernbachkolben aufnehmen
- Eine Auffangschale, der versiegelte Antriebsmechanismus, das wasserdichte Bedienfeld sowie die außen an der Kammer angebrachte Elektronik sorgen dafür, dass die Bauteile des Schüttlers nicht durch verschüttete Flüssigkeiten beschädigt werden
- Akustische/optische Alarmmeldungen bei Über- und Untertemperatur gewährleisten optimalen Produktschutz
- Separater einstellbarer Sicherheitsalarm für Übertemperatur mit einem unabhängigen Messfühler bietet zusätzliche Sicherheit
- Akustische/optische Alarmmeldungen warnen bei zu hoher oder zu niedriger Drehzahl
- Alle Parameter werden über ein anwenderfreundliches Tastenfeld eingestellt
- Ist- und Sollwerte für Temperatur, Drehzahl und Zeit werden gleichzeitig auf einem 20-stelligen Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt, um Fehler beim Festlegen der Parameter zu vermeiden
- Alphanumerische Statusmeldungen zum Zyklus
- Die menügesteuerte Programmierung bietet schnellen und einfachen Zugriff auf die Parameter
- Die doppelwandige, isolierte Kammer sorgt für optimale Temperaturbedingungen
- Das doppelte Gebläse stellt eine gleichmäßige Temperatur sicher und schafft somit ideale Bedingungen für temperaturempfindliche Kulturen und hohe Belademengen
- Der Deckel aus klarem Acrylkunststoff mit dreifach verstärkten Scharnieren kann über Jahre hinweg verwendet werden, ohne dass Risse oder Verfärbungen auftreten
Plattform nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
2,5 cm (1 in.) | |
25 bis 525 U/min, ±1 U/min | |
115 V | |
6,5 A | |
Schüttler | |
CE, cUL, UL | |
41 bis 176 °F | |
0,1 °C | |
21,2 in. | |
21,2 x 21,4 x 12,6 in., (53,8 x 54,4 x 32 cm) | |
20,9 in. | |
53,1 cm | |
29 in. | |
73,7 cm | |
24,3 in. | |
61,7 cm | |
47,5 cm | |
113 kg | |
83,9 kg | |
Großer Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation | |
DC bürstenlos |
32 kg | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
5 °C über der Umgebungstemperatur bis 80 °C | |
2-l-Erlenmeyerkolben | |
71 lb. | |
NEMA 5-15P | |
±0,1 °C | |
50/60 Hz | |
53,8 cm | |
29 x 24,3 x 20,9 in., (73,7 x 61,7 x 53,1 cm) | |
12,6 in. | |
32 cm | |
18 in. | |
47,5 cm | |
21,4 in. | |
54,4 cm | |
250 lb. | |
185 lb. | |
Digital | |
Tischorbitalschüttler mit Inkubation | |
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 1 min bis 199 h 59 min |