Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler
Kombinieren Sie eine kontrollierte Wasserbadtemperatur und eine orbitale Schüttelbewegung mit dem Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler.
11097.50 CHF
Spezifikation
Orbit | 1,27 cm (0,5 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 15,9 kg |
Drehzahlbereich | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 65 °C |
Produkttyp | Tisch-Orbitalschüttler mit Wasserbad und Inkubation |
Produktcode | Marke | Modell | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10645093
|
Thermo Scientific™
SHKE7000-1CE |
Wasserbad-Schüttler | 240 V, 50/60 Hz |
11097.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Kombinieren Sie eine kontrollierte Wasserbadtemperatur und eine orbitale Schüttelbewegung mit dem Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler. Diese orbitalen Tisch-Wasserbadschüttler können große Geltabletts problemlos in einer übergroßen Badkammer aufnehmen und verfügen über ein leicht zugängliches Ablaufsystem, das sich an der Vorderseite des Schranks befindet. Die Geräte eignen sich ideal für Zellkultur, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Diagnostiktests und viele andere Applikationen.
Merkmale:- Der MaxQ 7000 lässt sich dank seines Ablaufsystems an der Vorderseite und seiner Schnellkupplungen leicht leeren und desinfizieren.
- Zwei Schikaneböden minimieren Spritzer und Turbulenzen in der Kammer
- Edelstahl- oder Plexiglas™-Abdeckung minimiert Verdampfung und Wärmeverluste
- Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 90 °C bei Verwendung von Edelstahlabdeckungen
- Überwachung und Regelung des Kammer-Temperaturbereichs mit ±0.2 °C Genauigkeit bei 37 °C in der Flasche
- Gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Laufzeit und Temperatur auf drei separaten Displays
- Dreifach-Exzenterantrieb sorgt auch bei großen Beschickungsmengen und hohen Drehzahlen für gleichmäßige Schüttelbewegungen; ermöglicht 24-Stunden-Dauerbetrieb
- Das leicht zugängliche Ablaufsystem mit Schnellkupplung an der Gerätevorderseite ermöglicht ein bequemes Entleeren und Desinfizieren des Systems
- Alarmfunktion bei niedrigem Wasserstand
- Optionale Kühlschlange vergrößert den Einsatzbereich auf Anwendungen bei Raumtemperatur bis unterhalb Raumtemperatur
- Passende 11 × 13″ Plattform muss separat bestellt werden
Analoges Modell:
- Variable Drehzahlregelung von 40 bis 400 U/min, gesteuert über einen durch einen exakten herkömmlichen Drehzahlmesser überwachten Drehknopf
- Präzise Drehzahleinstellung durch integrierten Drehzahlmesser
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung zwischen 1 und 60 min
Digitales Modell:
- Drehzahlbereich: 15 bis 500 U/min, ±1 U/min
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0.1 bis 999 Stunden oder von 0.1 bis 999 Minuten.
- Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
- Visuelle/akustische Signale warnen bei Temperaturabweichungen und niedrigem Wasserstand; bei einer Temperaturabweichung von ±1 °C vom Sollwert wird die Wärmezufuhr unterbrochen
- Drehzahl-Kalibrierung kann vom Anwender mit Hilfe eines Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden
- Automatische Umwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/visueller Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Wartungsfreier elektronischer bürstenloser DC-Motor
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
Bestellinformationen:
Bestellen Sie für ein komplettes System Plattformen und Klammern (separat erhältlich).
Anforderungen:
- Universalplattform (ohne Befestigungsklammern) oder
- Spezialplattform (mit vorinstallierten Klammern)
- Klammern
Empfohlen für:
- Bakteriensuspensionen
- Zellkultur
- Diagnosetests
- Extraktionsschritte
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
- Hybridisierung
- Löslichkeitsstudien
- Färben und Entfärben
- Waschschritte
Spezifikation
1,27 cm (0,5 in.) | |
15 bis 500 U/min, ±1 U/min | |
Tisch-Orbitalschüttler mit Wasserbad und Inkubation | |
CE, cUL, UL | |
5 °C über Raumtemperatur bis 65 °C | |
50/60 Hz | |
18 in. | |
25 in. | |
63,5 cm | |
21,5 in. | |
33 cm | |
48,5 kg | |
Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation und Wasserbad | |
DC bürstenlos |
15,9 kg | |
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 65 °C | |
35 lb. | |
41 bis 140 °F | |
±0,2 °C | |
25 x 21,5 x 18 in., (63,5 x 54,6 x 45,7 cm) | |
45,7 cm | |
11 in. | |
27,9 cm | |
54,6 cm | |
107 lb. | |
Digital | |
Wasserbad-Schüttler | |
1 bis 60 min |