Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler vereinen Inkubation und Kühlung in einem Gerät.
13398.80 CHF - 17120.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 1,9 cm (0,75 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 22,7 kg |
Aufnahmevermögen | 6 x 2-l-Kolben |
Produkttyp | Schüttler |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 50 lb. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Drehzahlbereich | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Drehzahlbereich | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10509912
|
Thermo Scientific™
SHKE4000-1CE |
Großer Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation | 240 V, 50/60 Hz | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min | 10 °C über der Umgebungstemperatur bis 60 °C | N/A | |||
11734948
|
Thermo Scientific™
SHKE4000-1CEPR |
Großer Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation | 240 V, 50/60 Hz | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min | 10 °C über der Umgebungstemperatur bis 60 °C | N/A | |||
11751278
|
Thermo Scientific™
SHKE4000-6CEPR |
Großer Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation, für hohe Temperaturen | 240 V, 50/60 Hz | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min | Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C | N/A | |||
10519912
|
Thermo Scientific™
SHKE4000-6CE |
Großer Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation, für hohe Temperaturen | 240 V, 50/60 Hz | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min | Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C | N/A | |||
10031532
|
Thermo Scientific™
SHKE4000-8CE |
Groß, mit Inkubation und Kühlung | 240 V, 50 Hz | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min | Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 60 °C | N/A | |||
11744948
|
Thermo Scientific™
SHKE4000-8CEPR |
Groß, mit Inkubation und Kühlung | 240 V, 50 Hz | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min | Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 60 °C | N/A | |||
Beschreibung
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler vereinen Inkubation und Kühlung in einem Gerät. Diese vielseitigen Schüttler eignen sich ideal für Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Proteinexpression und viele andere Anwendungen. Trotz ihrer kleinen Stellfläche verfügen die Tischgeräte über eine große Kammer.
MaxQ 4000 Tischorbitalschüttler sind strapazierfähig und benutzerfreundlich und bieten mit ihrem 45,7 x 45,7 cm großen Tablar eine hohe Kapazität. Die Geräte können bis zu sechs 2 l-Kolben aufnehmen. Die transparente, kratzfeste Haube gestattet die ungehinderte Sicht auf die Proben, ohne die Temperatur in der Kammer zu beeinträchtigen.
- Dreifach-Exzenterantrieb liefert gleichmäßige Bewegung mit 19 mm Schüttelradius
- Zeitgesteuerter Betrieb oder Dauerbetrieb
- Transparente, kratzfeste Haube gestattet die Sichtkontrolle der Proben
- Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch beim Öffnen der Haube
- PID-Temperaturregler ermöglicht die präzise Steuerung und Überwachung der Temperatur in der Kammer über den gesamten Temperaturbereich mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
- Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
Analogmodelle:
- Drehzahlregelung von 40 bis 400 U/min per Drehknopf
- Präzise Drehzahleinstellung durch integrierten Drehzahlmesser
- Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung zwischen 1 und 60 Minuten
Digitalmodelle:
- Drehzahl von 15 bis 500 U/min variabel einstellbar
- Die gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Temperatur und Laufzeit auf drei verschiedenen LED-Displays minimiert die Fehlerquote bei der Eingabe der Laufparameter
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 Stunden oder von 0,1 bis 999 Minuten.
- Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert ein Abschalten des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
- Die Drehzahl-Kalibrierung und Justierung kann vom Benutzer mit Hilfe eines digitalen Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden, falls eine Verifizierung und Standardisierung der Protokolle erforderlich ist
- Die automatische Umwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/visueller Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist.
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Wartungsfreier elektronischer bürstenloser DC-Motor
Gesamtmaße in cm
- Modelle SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81,3 x 57,2 x 55,9 cm
- Modelle SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86,4 x 57,2 x 55,9 cm
Versandgewicht (kg):
- Modelle SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 75,8
- Modelle SHKA4000-7, SHKE4000-7: 96,2
Bestellinformationen:
- Für ein Komplettsystem sind Tablare und Klammern (separat erhältlich) zu bestellen
Erforderlich:
- Universaltablar (ohne Klammern) oder Spezialtablar (mit vorinstallierten Klammern)
Empfohlen für:
- Plasmidaufreinigung
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
- Bakteriensuspensionen
- Färben und Entfärben
- Waschschritte
- Hybridisierung
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.) | |
6 x 2-l-Kolben | |
50 lb. | |
±0,1 °C | |
45,7 cm | |
6 |
22,7 kg | |
Schüttler | |
UL, cUL, CE | |
18 in. | |
45,7 cm |