Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA-Synthese-Kit
Synthetisieren Sie lange cDNAs mit bis zu 20 kb bei erhöhten Temperaturen (bis zu 65 °C) mit diesem Komplettsystem für eine hocheffiziente Synthese von Erststrang-cDNA.
Marke:  Thermo Scientific™ K1652
622.80 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10430470
  • 1038.00 CHF / 100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beim Maxima H Minus Erststrang-cDNA-Synthese-Kit† handelt es sich um ein Komplettsystem für die hocheffiziente Synthese von Erststrang-cDNA. Im Kit ist Maxima H Minus Reverse Transkriptase (RT) enthalten – ein leistungsstarkes Enzym, das durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT hergestellt wird. Das Enzym zeichnet sich durch die höchste Thermostabilität unter den M-MuLV RT-Derivaten aus und hat keine RNase H-Aktivität. Das Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit ermöglicht die Synthese von langen cDNAs bis 20 kb bei erhöhten Temperaturen (bis 65 °C) und übertrifft die Fähigkeit anderer Systeme zur Herstellung von Volllängen-cDNA. Durch höhere Syntheseraten kann die Reaktion in 30 Minuten abgeschlossen werden.
Das neue Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit mit dsDNase bietet einen wesentlich vereinfachten Arbeitsablauf, der aus der Beseitigung genomischer DNA und der cDNA-Synthese ein Ein-Röhrchen-Verfahren macht. Das Kit enthält eine neuartige, Doppelstrang-spezifische DNase (dsDNase), die entwickelt wurde, um kontaminierende genomische DNA aus RNA-Präparaten innerhalb von 2 Minuten zu entfernen, ohne die Qualität oder Menge der RNA zu beeinträchtigen. Durch die hochspezifische dsDNase-Aktivität in Bezug auf doppelsträngige DNA wird sichergestellt, dass einsträngige DNA (wie cDNA und Primer) nicht gespalten wird und mit dsDNase behandelte RNA direkt zur reversen Transkription zugegeben werden kann.
Besondere Eigenschaften
  • Integrierter Schritt zur Genom-DNA-Entfernung
  • Höhere Reaktionstemperatur – der erste Strang der cDNA kann innerhalb des Temperaturbereichs von 42 bis 65 °C synthetisiert werden
  • Hohe Ausbeute an Erststrang-cDNA in voller Länge – mit RNA-Templates bis zu 20 kb
  • Flexibles Priming – Oligo(dT)18-, Random-Hexamer- oder genspezifische Primer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Maxima H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit enthält Maxima H Minus Enzymmischung (einschließlich Maxima H Minus Reverse Transkriptase und RiboLock RNase-Inhibitor), die Primer Oligo(dT)18- und Random Hexamer, 5 x RT Puffer, dNTP Mix und Nuklease-freies Wasser.
Bei –20 °C lagern.
Hoch
Reverse Transkription
Maxima H Minus
Trockeneis
Erststrang-cDNA
Separate Komponenten
Bis 20 kb
Kit only
Kit
30 min
50 °C bis 55 °C
Keine
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
100 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA