Learn More
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Bieten Sie eine Ein-Röhrchen Master Mix für eine bequeme und konsistente cDNA-Synthese für zweistufige RT-qPCR-Anwendungen. Das Format trägt zur Optimierung des RT-qPCR-Arbeitsablaufs bei, spart Zeit, reduziert Pipettierfehler und ermöglicht Kunden eine empfindliche, zuverlässige und schnelle cDNA-Synthese.
Marke:  Thermo Scientific™ M1662
1263.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15686019
  • 2105.00 CHF / 200 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, available with or without dsDNase, provides all cDNA synthesis reaction components in a convenient one-tube master mix. It is optimized for highly efficient cDNA synthesis for two-step quantitative RT-PCR (RT-qPCR) applications and reproducible cDNA synthesis at elevated temperatures (50–65°C) within 30 minutes.
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transkriptase (RT), ein speziell entwickeltes RNase H Minus-Enzym, ist in einem praktischen Ein-Röhrchen-Master-Mix mit einem vereinfachten Protokoll formuliert, das Konsistenz und maximale Kontrolle von RT-qPCR ermöglicht. Es wurde durch molekulare Evolution entwickelt, um die Thermostabilität, Robustheit und Syntheseraten zu verbessern. Maxima H Minus RT zeigt auch einen 50-fachen Anstieg der Prozessivität, hat keine RNase H-Aktivität und weist eine höhere Empfindlichkeit auf.
  • Effiziente Transkription großer und kleiner Mengen RNA
  • Durch die schnelle und bequeme Einrichtung werden Verwechslungen durch das Pipettieren vermieden
  • Reduziert das Kreuzkontaminationsrisiko zwischen den Proben
  • Konsistent höhere Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Gen-Targets
  • Hohe Linearität bei der cDNA-Synthese über einen breiten Dynamikbereich
  • Vollständige Enzymaktivität von 42 °C bis 55 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Maxima H Minus Mastermix für die cDNA-Synthese (1 x 800 μl)
• Maxima H Minus Mastermix für die cDNA-Synthese RT-Negativkontrolle (1 x 200 μl)
• Nukleasefreies Wasser (1 x 1,25 ml)
Bei –30 °C bis –5 °C lagern
Hoch
Reverse Transkription
Maxima H Minus
Trockeneis
5X
200 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Mastermix für die cDNA-Synthese
30 min
50 °C
Keine
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
cDNA (Erststrang)
Reaktionsgemisch
Bis 20 kb
Kit only