Learn More
3M™ Schutzbrille mit Scheiben aus Polycarbonat, Serie Maxim
3.36 CHF - 13.45 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001
Produkttyp Schutzbrille
Rahmenfarbe Black
Anzahl pro Packung Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12632545
Unterlagen ansehen
3M™
7010045682
Clear Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12622605
Unterlagen ansehen
3M™
7010045680
Bronze
3.36 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12632615
Unterlagen ansehen
3M™
7010045727
Amber 13.45 CHF
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest
Schutzbrille
Je 1
EN 166:2001
Black
Polycarbonat
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrille mit Scheiben aus Polycarbonat, Serie Maxim