Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Transformation Reagent for Algae
Ein Puffer, der die Transformationseffizienz mehrerer Chlamydomonas-Stämme verbessert
Marke: Invitrogen™ A24229
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das MAX Efficiency™ Transformationsreagenz für Algen ist ein Puffer, der die Transformationseffizienz mehrerer Chlamydomonas-Stämme verbessert. Aufgrund der starren Zellwände war die Einführung exogener DNA in Chlamydomonas-Stämme eine der größten Hürden in der Forschung und Entwicklung mit Chlamydomonas. Methoden wie Glasbeadbewegung, Elektroporation oder Bombardement mit Mikropartikeln sind verfügbar, führen aber oft zu geringer Transformationseffizienz.MAX Efficiency™ Transformationsreagenz für Algen erhöht die Permeabilität der Zellwände von Chlamydomonas und ermöglicht die erhöhte Abgabe von DNA in den Zellkern durch Elektroporation. Einfach die Chlamydomonas-Zellen bis zur frühen logarithmischen Wachstumsphase wachsen lassen, durch Zentrifugation ernten und vor der Elektroporation zweimal mit MAX Efficiency™ Transformationsreagenz waschen. Wir konnten bei bisher 10 verschiedenen Chlamydomonas-Stämmen, einschließlich Wildtyp und Mutanten, mit zirkulärer oder linearer DNA sowie PCR-Fragmenten eine > 200-fache Steigerung der Transformationseffizienz im Vergleich zu zuvor empfohlenen Bedingungen beobachten.
- Erhalten Sie > 1.000 Transformanten/µg DNA für Zellwand(+)-Stämme
- Erhalten Sie > 100 Transformanten/µg DNA für Zellwand(-)-Stämme
- Transformieren Sie zirkuläre oder lineare DNA- oder PCR-Fragmente
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Chlamydomonas | |
Algen | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
GeneArt™ | |
40 Reaktionen |
Enthält: 1 Flasche Transformationsreagenz, 250 ml |
|
Gelelektrophorese | |
40 Reaktionen | |
Transformationsreagenz | |
Hygromycin |