Learn More
Brady™ Matte RFID-Etiketten aus Polyester für chemikalienbeständige Objektträger
UHF RFID-Etiketten für den Einsatz auf medizinischen Objektträgern.
Marke: Brady™ 309083
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie und im Gesundheitswesen
- Entwickelt für den Einsatz auf medizinischen Objektträgern in der Laborumgebung
- Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
- Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
- Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
RFID-Kennzeichnung, Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Laborbeschriftung | |
1 | |
-80°bis +100 °C | |
20 mm | |
16 mm |
THT-UHF-481-24x16 | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra™ ZT411 Etikettendrucker für die Industrie | |
500 Etiketten | |
0,29 mm | |
24 mm |