Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Vereinfachen Sie die Lagerung von Proben mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen, die in Schalen oder in Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4471
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10040273
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie Ihre Probenlagerung mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen. Thermo Scientific™ Matrix™ Verschlusskappen und Einsätze für Schraubverschlussröhrchen sind in Schalen oder Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
Überlegenes Kappendesign
  • Abgedichtete Kappen sorgen für den erforderlichen Schutz der Probe über den gesamten Lagerungszeitraum
  • Die weiche Dichtung wird eingedrückt, um eine vollständige Abdichtung zu erzielen und so eine Kontamination von außerhalb des Röhrchens zu verhindern
  • Verschlusskappenmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität
  • Schraubverschlusskappen eignen sich für Lagerungsbedingungen bei bis zu -196 ºC.
Die Kappenoptionen vereinfachen die Probenidentifikation
  • Die Verschlusskappenschalen weisen das Mikrotiterplatten-Standardformat auf, das mit automatisierten Geräten kompatibel ist
  • Die Verschlusskappen sind in sieben Farboptionen erhältlich, wodurch die Proben besser identifiziert werden können
  • Die herausnehmbaren Farbeinsätze rasten fest in der Verschlusskappe ein
  • Die Einsätze sind in sechs Farben erhältlich
Alle Verschlusskappen und Einsätze werden frei von DNA, RNase, DNase, Endotoxinen und Cytotoxinen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Croygenic Tube Closure
Plastic
Box
2D
500 μ l und 1,0 ml Röhrchen
Sterile & PCR Ready
Einsätze für 500 ul und 1,0 ml ScrewTop Rohr Caps
Rot
Matrix™
Steril
500 ul und 1,0 ml mit Schraubverschluss Rohrkappen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.