Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Thermoshaker
GREENER_CHOICE
The MATRIX Orbital Thermoshaker reliably and effectively mixes even the smallest sample values in a any laboratory application. Extensive range of inserts available to suit a wide variety of applications.
1763.91 CHF
Spezifikation
Orbit 3 mm
Tragkraft (metrisch) 0.3 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±30 rpm
Drehzahlbereich 0 to 3000 rpm
Spannung 100/240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17217509
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0020025541
CH Plug
1763.91 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Large and clear display with a convenient menu structure allows for intuitive operation
  • Speeds of up to 3000 rpm and shaker diameter of 3 mm ensure the liquid mixes quickly and effectively
  • Two different speed modes for optimal mixing
  • Speed adjustable according to insert, attachment, and filling volume
  • Aluminum die cast housing ensures secure positioning, excellent stability, and general robustness
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
±30 rpm
100/240 V
CE
7.2 kg
MATRIX Orbital
80%
Universal Carrier
0.3 kg
0 to 3000 rpm
Orbitalschüttler
320 x 200 x 120 mm
Touch Key Interface
TFT LCD
MATRIX Orbital Shaker, PCR Insert, 1.5/2.0 mL Insert, 0.5 mL Insert