Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Oben offene Röhrchen aus durchsichtigem Polypropylen mit 2D-Barcode und integriertem DuraSeal-Septumverschluss
Lagern, verfolgen und finden Sie Proben einfach mit den Thermo Scientific™ Matrix™ 2 Oben offenen Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem Polypropylen und DuraSeal-Septum.
Marke: Thermo Scientific™ 3737
688.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21901" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.41000kg
Beschreibung
Bequeme Lagerung, Rückverfolgbarkeit und Zugriffsmöglichkeit auf Proben mit den durchsichtigen Thermo Scientific™ Matrix™ Oben offenen Röhrchen mit 2D-Barcode und integriertem DuraSeal-Septumverschluss. Der fest integrierte DuraSeal Septumverschluss ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Röhrcheninhalt sowie eine Langzeitlagerung bei bis zu -150 °C. Die Röhrchen haben einen nach einem firmeneigenen Verfahren erzeugten, permanenten kontraststarken 2D-Barcode, der höchste Zuverlässigkeit und optimale Nachverfolgbarkeit von Wirkstoff- und Genomproben sowie biologischer Proben gewährleistet.
- Jedes Matrix Röhrchen mit 2D-Barcode wird am Röhrchenboden für eine sichere Unterscheidung und Nachverfolgbarkeit der Proben mit einem eindeutigen und unverwechselbaren 2D-Laserbarcode dauerhaft gekennzeichnet
- Entsprechend dem Durchsatz eines Labors decodieren die Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräte sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens
- Je nach Anwendungsanforderung und Höhe des Durchsatzes stehen eine Reihe von VisionMate 2D-Barcode-Lesegeräten zur Verfügung.
- Die Röhrchen können in jede beliebige Softwareanwendung oder Datenbank eingelesen bzw. mit verschiedenen Methoden integriert werden
- Die VisionMate Systeme sind sehr flexibel, was die Integration der 2D-Barcodedaten in Ihre Applikationen, Datenbanken und automatisierten Systeme angeht
- Nachdem die Daten gespeichert wurden, können Anwender das Röhrchen scannen und mit der Datenbank vergleichen
- Das Nachverfolgungssystem umfasst eine “Suchfunktion” für den sofortigen Zugriff auf Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts der einzelnen Lagerungsröhrchen
- Matrix Röhrchen mit 2D-Barcode im 96-Well Format sind im firmeneigenen, speziell entwickelten und stapelbaren Mikrotiterplattenformat erhältlich
- Die Klappdeckelgestelle sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät, Kühlgerät, Lagerraum und auf dem Labortisch
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Gewährleistung der Lesbarkeit gescannt
- Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Matrix Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen
- Die 2D-Barcodierung kann an Ihre Datenbank und Ihre Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit angepasst werden
- Die Röhrchen mit 2D-Barcode passen in Thermo Scientific Tiefkühlgestelle, so dass Ihr Lagerplatz optimal genutzt werden kann
Spezifikation
500 μl | |
Latch 10 Racks von 96 Tuben / cs . | |
2D BarCoded | |
Steril | |
Polypropylen | |
Mit eingesetztem DuraSeal™ Septum |
Polypropylen | |
V-Boden | |
Matrix™ | |
5 Karton | |
16907 fl oz. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.