Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit V-Boden und Schraubgewinde in verriegelbarem Gestell mit Barcode, bernsteinfarben/rot
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss in Einrastgestellen mit Barcode gewährleisten eine hervorragende Rückverfolgbarkeit der Proben bei niedrigen Temperaturen, einschließlich flüssigem Stickstoff in der Gasphase.
Marke: Thermo Scientific™ 3741WHI-BR
529.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21901" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In diesen Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss in mit Barcodes versehenen Gestellen mit Klappdeckel können Sie Ihre Proben bei tiefen Temperaturen aufbewahren, selbst in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff. Die Röhrchen aus Kunststoffen medizinischer Qualität sind mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-Barcode versehen. Diese Röhrchen wiederum sind in einem Gestell mit Klappdeckel eingebracht und das Gestell ist an drei Seiten mit einem eindimensionalen Barcode, einem 2D-Barcode und einer visuell lesbaren Bezeichnung versehen. Dieses System ist für die Verwendung in Kombination mit Thermo Scientific Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Verkappungssystemen vorgesehen. Die Röhrchen mit Schraubverschluss mit 2D-Barcode erfüllen eine Vielzahl von Erfordernissen für die manuelle und die automatisierte Langzeitlagerhaltung. Da auch die Gestelle mit Barcodes versehen sind, können die Gestelle problemlos nachverfolgt werden.
Zuverlässiger Probenschutz
- Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
- Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
- Die Gestelle bestehen aus solidem ABS zum Schutz der Röhrchen bei Herunterfallen.
- Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196 °C.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Jedes Röhrchen ist am Boden mit einem dauerhaft eingeätzten eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet.
- Zur ultimativen Rückverfolgbarkeit der Proben sind die Gestelle sind mit einem Strichcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode versehen
- Anhand des 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt und gleichzeitig identifiziert und den zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
- Röhrchen und Gestelle sind mit Thermo Scientific™ VisionMate™ Lesegeräten kompatibel.
Unübertroffenes Lagerungsformat
- Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
- Es bestehen mehrere Optionen zum gleichzeitigen Öffnen und Verschließen und Bearbeiten von 8 oder 96 Röhrchen.
Spezifikation
Klar | |
Schraubverschlussröhrchen mit V-förmigem Boden | |
Nicht autoklavierbar | |
V-Boden | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Ja | |
0,0338 fl oz. |
Röhrchen mit Schraubverschluss | |
Weiß | |
1.0 ml | |
Polypropylen (medizinische Qualität) | |
Röhrchenbarcode: Nicht proprietär 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur; Gestell-Barcode: 2D-Datamatrix; linearer EAN-Code 128; vom Menschen ablesbar | |
Steril | |
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität | |
Sterile & PCR Ready |