Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Durchscheinende Tygon Microbore-Schläuche
Lassen sich in engen Kurvenradien biegen und passen ganz einfach auf Anschlüsse. Die transparenten Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon-Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Biopharmazeutika sowie allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Masterflex™ 06460-34
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen.Die transparenten Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon Schläuche mit Mikrobohrung sind ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für biopharmazeutische und allgemeine Laboranwendungen.
- Rezeptur: Tygon™ E-3603
- Zum Gebrauch mit analytischen Instrumenten
- Ohne DEHP, phthalatfrei, transparent
- Lange Haltbarkeit, chemisch beständig, nicht oxidierend
- Zertifikationen: FDA-konform, erfüllt Anforderungen gemäß USP-Klasse VI und NSF 51
- Temperaturbereich -46 bis +74 °C (-51 bis +165 °F)
- Mit Autoklav oder Ethylenoxid sterilisieren
Die Gesamtlänge des Verlängerungsschlauch der E-Lab (E-3603) 06460-Reihe beträgt 30 m(100 ft.). Die Länge des vormaligen Schlauchs betrug 10 m.
Spezifikation
Microbore-Schläuche | |
0.51 mm | |
3.35 mm | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
Je 1 x | |
Durchsichtig |
Autoklavierbar | |
Tygon | |
30 m | |
-46 °C | |
34 | |
74 °C |